Learn More
Lenz Laborglasintrumente Conos
Código de producto. 10528851
Change view
Click to view available options
Tamaño de junta:
NS 40/38
NS 5/13
NS 50/42
NS 55/44
NS 60/46
NS 7/16
NS 71/51
NS 85/55
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de junta unitSize
10528851 NS 85/55 cada uno
10578271 NS 60/46 cada uno
10121521 NS 71/51 cada uno
10189690 NS 7/16 paquete de 10
10254001 NS 40/38 paquete de 10
10450703 NS 50/42 cada uno
10493861 NS 5/13 paquete de 10
10569951 NS 55/44 cada uno
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10528851
Brand: Lenz Laborglasintrumente 01100285
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conforme a la forma B DIN 12249, además del estándar
  • Conos cónicos esmerilados
  • Fabricados con tubos DURAN™
Specifications
Cantidad 1 unidad
Tamaño de junta NS 85/55
Grosor de la pared (métrico) 3,5 mm
Diámetro exterior del tubo (métrico) 80 mm
Material Vidrio de borosilicato 3.3