Learn More
Lenz Laborglasintrumente Conos
Código de producto. 10450703
Change view
Click to view available options
Tamaño de junta:
NS 40/38
NS 5/13
NS 50/42
NS 55/44
NS 60/46
NS 7/16
NS 71/51
NS 85/55
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de junta unitSize
10450703 NS 50/42 cada uno
10578271 NS 60/46 cada uno
10121521 NS 71/51 cada uno
10189690 NS 7/16 paquete de 10
10254001 NS 40/38 paquete de 10
10493861 NS 5/13 paquete de 10
10528851 NS 85/55 cada uno
10569951 NS 55/44 cada uno
8 options
Código de producto. 10450703
Marca: Lenz Laborglasintrumente 01100250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conforme a la forma B DIN 12249, además del estándar
  • Conos cónicos esmerilados
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tamaño de junta NS 50/42
Grosor de la pared (métrico) 2,3 mm
Diámetro exterior del tubo (métrico) 46 mm
Material Vidrio de borosilicato 3.3