Learn More
Lenz Laborglasintrumente Conos
Descripción
- Conforme a la forma B DIN 12249, además del estándar
- Conos cónicos esmerilados
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10/paq. |
| Tamaño de junta | NS 40/38 |
| Grosor de la pared (métrico) | 2 mm |
| Diámetro exterior del tubo (métrico) | 36 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |