Learn More
Lenz Laborglasintrumente Conos
Click to view available options
Tamaño de junta:
NS 40/38
NS 5/13
NS 50/42
NS 55/44
NS 60/46
NS 7/16
NS 71/51
NS 85/55
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Descripción
- Conforme a la forma B DIN 12249, además del estándar
- Conos cónicos esmerilados
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10/paq. |
| Tamaño de junta | NS 7/16 |
| Grosor de la pared (métrico) | 1,5 mm |
| Diámetro exterior del tubo (métrico) | 6 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |