Learn More
Brady™ Cono™ Conos vacíos resistentes a la intemperie
Código de producto. 11721935
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Naranja
Altura (métrico):
630 mm
890 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Altura (métrico) unitSize
11721935 Amarillo 890 mm cada uno
11791925 Amarillo 630 mm cada uno
11711935 Naranja 890 mm cada uno
3 options
Código de producto. 11721935
Marca: Brady™ 077205
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Made of high impact, weather-resistant materials, the Cone™ Warning System is an ideal solution for your indoor or outdoor hazardous warning needs. Cone™ Weather-resistant Blank Cones are four-sided, so your message can't be missed.
  • Made of high impact, weather-resistant materials.
  • Ideal for your indoor or outdoor hazardous warning needs.
  • Cones are four-sided, so your message can't be missed.
Especificaciones
Alternate Part Number CONE-4SIDE-35H-YELLOW-BLANK
Texto mostrado Vacío
Altura (imperial) 35 in.
Altura (métrico) 890 mm
Longitud (imperial) 10.5 in.
Longitud (métrico) 266.7 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Color Amarillo
Material Plástico
Tipo Cono vacío