Learn More
Brady™ Cono™ Conos vacíos resistentes a la intemperie
Descripción
- Made of high impact, weather-resistant materials.
- Ideal for your indoor or outdoor hazardous warning needs.
- Cones are four-sided, so your message can't be missed.
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | CONE-4SIDE-35H-ORANGE-BLANK |
| Texto mostrado | Vacío |
| Altura (imperial) | 35 in. |
| Altura (métrico) | 890 mm |
| Longitud (imperial) | 10.5 in. |
| Longitud (métrico) | 266.7 mm |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Color | Naranja |
| Material | Plástico |
| Tipo | Cono vacío |