Learn More
Cono único QuickFit™ con punta larga
Código de producto. p-8012582
Change view
Click to view available options
Tamaño del cono:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
43027
45/40
55/44
7/16
Grosor de la pared (métrico):
1 mm
1,5 mm
1,8mm
2mm
2 mm
2,3mm
2,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del cono Grosor de la pared (métrico) unitSize
12413581 14/23 1,5 mm paquete de 10
12493581 7/16 1,5 mm paquete de 10
15547760 43027 1 mm paquete de 50
15567760 40/38 2 mm paquete de 50
15577760 45/40 2,3mm paquete de 50
15587760 55/44 2,5 mm paquete de 50
12423581 19/26 1,8mm paquete de 10
12433581 24/29 2mm paquete de 10
12443581 29/32 2mm paquete de 10
15557760 34/35 2 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 12413581 Proveedor Quickfit N.º de proveedor CBB14UB
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite unir el cono al tubo de vidrio
  • Útil para la construcción de guías para agitadores
  • Sin identificación y sin marcas de cerámica
  • Evitan el problema de la carbonización de la tarjeta identificativa que puede dar un aspecto desordenado
  • Conos de punta larga fabricados con una longitud de vástago mínima de 90 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10Pack
Tipo Cono único con punta larga
Tamaño del cono 14/23
Grosor de la pared (métrico) 1,5 mm