Learn More
Cono único QuickFit™ con punta larga
Código de producto. 15577760
Change view
Click to view available options
Tamaño del cono:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
43027
45/40
55/44
7/16
Grosor de la pared (métrico):
1 mm
1,5 mm
1,8mm
2mm
2 mm
2,3mm
2,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 50
Código de producto. Tamaño del cono Grosor de la pared (métrico) unitSize
15577760 45/40 2,3mm paquete de 50
12413581 14/23 1,5 mm paquete de 10
12493581 7/16 1,5 mm paquete de 10
15547760 43027 1 mm paquete de 50
15567760 40/38 2 mm paquete de 50
15587760 55/44 2,5 mm paquete de 50
12423581 19/26 1,8mm paquete de 10
12433581 24/29 2mm paquete de 10
12443581 29/32 2mm paquete de 10
15557760 34/35 2 mm paquete de 50
10 options
Código de producto. 15577760
Marca: Quickfit CBB45UB
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite unir el cono al tubo de vidrio
  • Útil para la construcción de guías para agitadores
  • Sin identificación y sin marcas de cerámica
  • Evitan el problema de la carbonización de la tarjeta identificativa que puede dar un aspecto desordenado
  • Conos de punta larga fabricados con una longitud de vástago mínima de 90 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10/Paq.
Descripción del artículo Diám. de vástago: 42 mm, calibre: 31mm
Tipo Cono único con punta larga
Tamaño del cono 45/40
Grosor de la pared (métrico) 2,3mm