Learn More
Cono único QuickFit™ con punta larga
Click to view available options
Tamaño del cono:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
43027
45/40
55/44
7/16
Grosor de la pared (métrico):
1 mm
1,5 mm
1,8mm
2mm
2 mm
2,3mm
2,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 50
Descripción
- Útil para la construcción de guías para agitadores
- Sin identificación y sin marcas de cerámica
- Evitan el problema de la carbonización de la tarjeta identificativa que puede dar un aspecto desordenado
- Conos de punta larga fabricados con una longitud de vástago mínima de 90 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10/Pk. |
| Descripción del artículo | Dia. Shank: 38mm, Bore: 27mm |
| Tipo | Cono único con punta larga |
| Tamaño del cono | 40/38 |
| Grosor de la pared (métrico) | 2 mm |