Learn More
Cono único QuickFit™ con punta larga
Descripción
- Útil para la construcción de guías para agitadores
- Sin identificación y sin marcas de cerámica
- Evitan el problema de la carbonización de la tarjeta identificativa que puede dar un aspecto desordenado
- Conos de punta larga fabricados con una longitud de vástago mínima de 90 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10Pack |
| Tipo | Cono único con punta larga |
| Tamaño del cono | 29/32 |
| Grosor de la pared (métrico) | 2mm |