missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Conduritol B epoxide, MedChemExpress

Código de producto. 16469766
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16469766 50 mg 50 miligramos
16485947 5 mg 5 miligramos
16473218 10 mg 10 miligramos
16462676 25 mg 25 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16469766

Marca: Medchem Express HY100944

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Conduritol B epoxide is an irreversible covalently bound acid β-glucosidase (GCase) inhibitor.

Conduritol B epoxide is an irreversible covalently bound acid β-glucosidase (GCase) inhibitor.

Tekniske data

Nombre del producto químico o material Conduritol B epoxide
CAS 6090-95-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H10O5
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (616.75 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (308.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2[C@@H]1O2
Peso molecular (g/mol) 162.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.