Learn More
Estándar de conductividad, trazable al NIST, 50.000 μS/cm, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11556723 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ML
11556723 500 ml 500 ML
1 options
Código de producto. 11556723
Marca: Reagecon CSKC50M
Edge
Acreditado conforme a ISO 17025. El estándar de conductividad Reagecon™ trazable al NIST, 50.000μ S/cm, es un estándar de base acuosa no peligroso con un alto grado de precisión, baja variación de temperatura y estabilidad garantizada gracias a la fecha de caducidad, incluso después de la apertura del frasco.
Este estándar de conductividad es de base acuosa por lo que se eliminan todos los errores asociados a una correspondencia incorrecta de matriz. Estos estándares acuosos no son peligrosos para facilitar el almacenamiento, la manipulación y la eliminación. Cada frasco se suministra con un completo certificado de análisis y tiene una tabla de variación de conductividad con temperatura impresa en la etiqueta.
  • Comodidad y costes reducidos—Menos requisitos de higiene, seguridad y medioambientales y trámites en papel
  • Coeficiente de variación de temperatura muy bajo—Reduce los errores de medición y permite condiciones o trabajo de campo sin control de temperatura
  • Estabilidad garantizada hasta la fecha de caducidad—Elimina la necesidad de abrir un frasco nuevo de patrón cada vez que se utiliza
  • Alta precisión (±1 % a 25 °C) — Permite su uso como calibrador o control, de acuerdo con los requisitos más exigentes (p. ej., USP)
Especificaciones
Certificado de análisis Yes
Conductividad 50,000μS/cm (±1% at 25°C)
Forma física Líquido
Para utilizar con (equipo) Medidores de conductividad
Solvent or Matrix Water
Cantidad 500 ml