Learn More
Patrón de conductividad, 12880 μS/cm, certificado NIST, Chem-Lab
Código de producto. 11923254
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
11923254 1000 ml cada uno
1 options
Código de producto. 11923254 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL03.1108.1000
Calibra electrodos y medidores para mediciones de conductividad eléctrica y térmica precisas. El patrón de conductividad, 12 880 μS/cm, con certificación NIST, Chem-Lab es una solución de cloruro de potasio de 0,1 m para uso en laboratorio y mediciones de baja frecuencia. 11,67 mS a 20 °C, 12,88 mS a 25 °C (±1 %).
5 °C—8,22 mS/cm
10 °C—9,33 mS/cm
15 °C—10,48 mS/cm
20 °C—11,67 mS/cm
25 °C—12,88 mS/cm
30 °C—14,12 mS/cm
35 °C—15,38 mS/cm
40 °C—16,67 mS/cm
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Chloride
Envase Polietileno
CAS 7447-40-7
Densidad 1.01g/mL
Conductividad 12880μS/cm
Fórmula molecular ClK
Concentración 0.1 M
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nombre IUPAC potasio;cloruro
Peso molecular (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
Cantidad 1000 ml
ChEBI CHEBI:32588
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.56g/mol