Learn More
Estándar de conductividad línea básica, 1413 μS/cm, Hamilton™
Descripción
- Permanece estable durante un máximo de 3 años
- Fecha de caducidad indicada en cada frasco
- Los frascos se pueden mantener abiertos durante un máximo de 60 minutos
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco Calpack |
| Cantidad | 500 ml |