Learn More
Solución de conductividad 500μ, S.cm-1, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12994485 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
12994485 500 mL 500 ml
12984485 1000 mL 1000 ml
2 options
Código de producto. 12994485
Marca: Fisher Chemical CTE 006 500
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Spezifikation
Conductividad 500μS.cm-1
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.