Learn More
Solución de conductividad 200.000 μS.cm-1, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. p-7083756 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12914515 500 mL Frasco 500 ml
12904515 1000 mL Frasco 1000 ml
2 options
Código de producto. 12914515
Marca: Fisher Chemical CTE 017 500
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Envase Frasco
Conductividad 200,000μS/cm
Tipo Solución de conductividad
Cantidad 500 mL