Learn More
Solución estándar de conductividad/resistividad, 26,6 μS/cm, Reagecon™
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Olor | Characteristic |
| Densidad | 1.00015g/cm3 at 20°C |
| Conductividad | 26.6μS/cm |
| Forma física | Líquido |
| Color | Incolora |
| Solubilidad | No miscible o difícil de mezclar |
| Cantidad | 500 mL |