Description
- Conductivity Probe Accessory
- Checks the water purity level at the end of rinsing.
- The machine repeats the rinse cycle again to remove any residue if the conductivity probe detects a water purity level, expressed in μS/cm, higher than the preset one.
Spécification
Spécification
| Material | Plástico |
| Tipo de producto | Probe |
| Para utilizar con (equipo) | Tiva Washer |
| Cantidad | 1 Ea. |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?