Learn More
Mettler Toledo™ Medidor de conductividad SevenDirect SD30
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17501016 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Kit SevenDirect SD30
Kit SevenDirect SD30 Pure H2O
SevenDirect SD30, solo medidor
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
17501016 Kit SevenDirect SD30 Pure H2O cada uno
17580996 SevenDirect SD30, solo medidor cada uno
17591006 Kit SevenDirect SD30 cada uno
3 options
Código de producto. 17501016
Marca: Mettler Toledo™ 30671563
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The SevenDirect SD30 is an accurate and flexible benchtop meter for the determination of conductivity, total dissolved solids and salinity. The instrument is the replacement of the SevenCompact and is delivered with an EasyPlace sensor arm.
  • Dominado en poco tiempo
  • La gran pantalla táctil a color proporciona una medición directa y una fácil entrada de datos
  • Las instrucciones orientan a los usuarios a través del proceso de calibración del sensor
  • Realice un seguimiento de los registros
  • El instrumento almacena datos como marca de tiempo, id. de muestra y sensor con cada medición, e imprime o exporta registros automáticamente
  • Lo suficientemente resistente
  • El compartimento del conector cerrado y la cubierta reemplazable mantienen el instrumento a salvo del polvo y los derrames, incluso con los sensores conectados (IP54 en uso)
  • Sensor para bajas conductividades
  • InLab 741-ISM es un sensor de conductividad para aplicaciones de baja conductividad, especialmente para aplicaciones de agua pura
  • Su alta precisión y sonda de temperatura integrada le ayudan a dominar esta desafiante aplicación
  • Brazo portaelectrodos para un funcionamiento eficaz
  • El brazo portaelectrodos EasyPlace facilita la colocación del sensor en el recipiente de muestras o tampón
  • Las posiciones específicas para la limpieza y el almacenamiento respaldan el manejo correcto del sensor
  • Los movimientos verticales y horizontales facilitan el posicionamiento preciso, incluso con una sola mano
  • Ajustes fundamentales de protección
  • Una gestión de usuarios de dos niveles protege la configuración más importante
  • Los operadores conservan la flexibilidad de establecer preferencias individuales como el idioma y el brillo de la pantalla
  • La pantalla se adapta a sus necesidades
  • Vea información de medición detallada en una pantalla de medición, o céntrese solo en el resultado y maximice la legibilidad con el modo uFocus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud (conductividad) 0,5 %
Measurement Modes Conductivity
Intervalo (conductividad) De 0,001 μS/cm a 2000 mS/cm
Resolución (conductividad) Desde 0,001 hasta 1
Intervalo (salinidad) 0 to 80 ppt
Intervalo (TDS) 0 g/L to 100 g/L
Intervalo de temperatura (métrico) De -30°C a +130°C
Intervalo de temperatura (imperial) -22°F to +266°F
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Exactitud (temperatura) ±0,1 °C a entre 0 °C y 100 °C
Intervalo (resistividad) 0 to 100 Mohm-cm
Tipo de pantalla TFT a color de 17,8 cm (7 pulg)
Memoria 2000 mediciones estándar
Puntos de datos 2000
Detalles de gestión de datos PC; impresora; memoria USB
Clasificación IP IP54
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 195 x 205 x 65 mm
Peso (métrico) 850 g
Peso (imperial) 1.9 lb.
Tipos de sensores InLab 741-ISM Conductivity/Temperature Sensor
Canales 1
Tipo Kit SevenDirect SD30 Pure H2O