Learn More
Jenway™ Medidor de conductividad/pH combinado de sobremesa 3540
Código de producto. 11400609
Click to view available options
:
Modelo: 3540
Código de producto. 11400609
Marca: Jenway™ 1008828
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para su uso en todos los laboratorios en los que se precisan análisis de pH y conductividad. Los medidores de conductividad/pH combinados de sobremesa 3540Jenway™ ofrecen una calibración automática y una amplia variedad de opciones de medición de instrumentos, pH y conductividad.
  • Visualización simultánea de pH y conductividad
  • 2 canales independientes para evitar interferencias entre sondas
  • Modos adicionales para resistividad, salinidad, TDS y mV
  • Registrador de datos con opciones de guardado/impresión automática
  • Almacenamiento de hasta 500 lecturas (250 para cada modo)