Learn More
Hanna Instruments™ Medidor de conductividad
Código de producto. p-8005748
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
95 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
10420833 95 g cada uno
1 options
Código de producto. 10420833
Marca: Hanna Instruments™ HI98304
Solo quedan null
Especificaciones
Exactitud (conductividad) ± 2% a escala completa
Intervalo (conductividad) De 0,00 a 19,99 mS/cm
Resolución (conductividad) Estándar de conductividad 0,01 mS/cm
Compensación de la temperatura Automático (de 0° a 50 °C)
Tipo de pantalla LCD
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 175 x 41 x 23 mm
Peso (métrico) 95 g
Tipo Medidor de conductividad
Duración de la batería Aproximadamente 200 horas de uso continuo
Tensión 1,5V