Learn More
Solución de calibración de conductividad, 2764 μS, Cole-Parmer™
Código de producto. 11779879 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11779879
Marca: Cole Parmer 0065320
500 ml, transparente, ninguno, de 4,75 a 7,75, líquido, soluble en agua, del 0 al 10 % de KCl, NaCl, del 90 al 100 % de agua
Especificaciones
Envase 500mL
Olor None
La solución contiene 0 to 10% KCl, NaCl, 90 to 100% Water
Forma física Líquido
Color Transparente
pH 4.75 to 7.75
Solubilidad Soluble en agua
Tipo de solución Solución de calibración
Tipo Patrón de conductividad
Cantidad 500 mL
Indicaciones de peligro
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.