Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores según Allihn, para extractores, con olivas
Descripción
- Condensadores Allihn para condensación de vapores
- Con cono NS
- Conexión de agua: olivas
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| N.º de junta cónica estándar | NS 29/32 |
| Material | Vidrio Duran |