Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores conforme a Allihn
Descripción
- Condensadores Allihn conforme a DIN 12581
- Para vapores de condensación
- Con toma NS y cono NS
- Conexión de agua: olivas de vidrio
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Aceitunas de vidrio |
| Longitud (métrico) | 160 mm |
| N.º de bulbos | 6 |
| N.º de junta cónica estándar | NS 29/32 |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |