Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensador
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Longitud (métrico):
160 mm
250 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Resistencia química
- Resistencia a altas temperaturas
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| N.º de junta cónica estándar | NS 29/32 |
| Tipo | Condensador |