Learn More
WTW™ Cond 3210™ Portable Conductivity Meter
Código de producto. 10752654
Change view
Click to view available options
Certificaciones/conformidad:
CE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Certificaciones/conformidad unitSize
10752654 CE cada uno
1 options
Código de producto. 10752654
Marca: WTW™ 2CA201
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Descripción Medidor con célula de conductividad TetraCon 325
Incluye Meter with carry case including 4-electrode conductivity cell TetraCon™ 325, standard solution 1413μS/cm at 25°C, stand, beaker, instruction manual, CD-ROM and batteries.
Exactitud (conductividad) ±0.5% Full-scale ±1 LSD
Para utilizar con (aplicación) Para mediciones de campo profesionales que requieren documentación y transferencia de datos
Constante de celda Fijo: 0,475 cm–1/1 cm–1, calibrable: De 0,450 a 0,500 cm–1/0,585 a 715 cm–1/0,800 a 1,200 cm–1
Puntos de calibración 1, 2, 3, 4, 5-point WTW Technical NIST and 20 additional Buffer sets
Intervalo (conductividad) De 0 μS a 1000 mS
Resolución (conductividad) 0.01, 0.1 mS
Compensación de la temperatura Automático
Intervalo (salinidad) De 0 a 70 ppt
Resolución (salinidad) 0.1 ppt
Exactitud (salinidad) ±0.2% Full-scale
Intervalo (TDS) De 0 a 200 ppt
Resolución (TDS) 0.1 ppt
Exactitud (TDS) ±0.5% Full-scale
Resolución (temperatura) 0.1
Exactitud (temperatura) ±0,1 °C
Tipo de pantalla LCD
Puntos de datos 200
Certificaciones/conformidad CE
Clasificación IP IP67
Peso (métrico) 0.6 kg
Garantía 3 años
Modelo Cond 3210
Fuente de alimentación 4 x 1.5V AA or 4 x 1.2V NiMH
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -5 °C a +105 °C
Tipo Medidor de conductividad portátil
Anchura (métrico) 17.7 cm
Altura (métrico) 7.9 cm
Fondo (métrico) 5.7 cm
Batería, tipo NiMH
Duración de la batería Hasta 1000 h