missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Concizumab Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17758603
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17758603 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17758603 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA541983

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Recombinant Monoclonal Antibody

Endotoxin level < 0.01EU/μg by LAL method Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8 °C for one week. Store at -20 to -80 °C for twelve months from the date of receipt.

Concizumab has been used in trials studying the treatment of Haemophilia A and Congenital Bleeding Disorder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Concizumab Humanized
Aplicaciones ELISA, SDS-Page
Clasificación Recombinant Monoclonal
Concentración 0.73 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
Alias de gen mab2021; NN7415
Especie del huésped Human
Inmunógeno Human TFPI.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG4 κ
Molécula diana Chemical
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.