Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Solución de yodo de Gram concentrado
Código de producto. 12956307
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
12956307 100 ml 100 ml
1 options
Código de producto. 12956307
Marca: Pro-Lab Diagnostics™ PL.8001
Used as a mordant in Gram staining to easily identify gram positive or negative organisms. Pro-Lab Diagnostics™ Gram’s Iodine Stain, Concentrated is a 10x concentrated microbiological stain manufactured to the highest standards, according to all regulatory requirements, and CE labelled.
Pro-Lab Diagnostics™ stains are manufactured in purpose-designed laboratories to the highest standards using the finest raw materials. Strict quality control and filtering techniques are employed prior to release to ensure that all stains offer excellent performance characteristics.
  • 10X concentrated – 100mL is diluted to 1L of ready-to-use stain
  • Gram’s Iodine is also known as diluted Lugol’s Iodine
  • Apply after staining with crystal violet, but before ethanol
  • Stains the peptidoglycan of gram positive organisms
Especificaciones
Tipo de solución reactivo
Tipo Gram Iodine
Cantidad 100 ml
Certificaciones/conformidad (CE) n.º 1907/2006, anexo II, (EU) n.º 453/2010, marcado CE
Formato Líquido
Para utilizar con (aplicación) Método de tinción de Gram para la diferenciación inicial de bacterias grampositivas y gramnegativas
Color Marrón oscuro
Composición Etanol, yoduro de potasio, yoduro de potasio, yodo, metanol
Requisitos de almacenamiento Mantener a una temperatura inferior a 20 °C
Tipo de tinción Tinción de Gram
Volumen (métrico) 100 mL (Yields 1 L Ready-to-Use Stain)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Grams Iodine Concentrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol, potassium iodide, iodine, methanol