Learn More
Eluyente concentrado para cromatografía iónica, Na2CO3-0,35 M/NaHCO3-0,10 M en agua, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16606123 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
16606123 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 16606123
Marca: Honeywell Fluka E2209500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Concentrated Eluent for Ion Chromatography
Cantidad 500 mL
Grado Estándares para cromatografía iónica