Learn More
Solución patrón de concentrado para 200 ppm de sodio (Na) de acuerdo con la Farmacopea Europea (EP), Reagecon
Tienda Reagecon Productos
Descripción
- Norma de referencia de la Farmacopea europea (EP), material de referencia de la Farmacopea europea (EP)
- La materia prima utilizada en esta norma se analiza mediante valoración e ICP-MS antes de su fabricación.
- Se utilizan CRM separados para controlar o calibrar la titulación y la ICP-MS respectivamente.
- Este producto se fabrica gravimétricamente utilizando el método de equilibrio de masa: 100 % menos la suma de todas las impurezas (p/p).
- Antes de su embotellamiento, el producto final se prueba y verifica utilizando ICP-MS y se certifica utilizando el resultado gravimétrico, corregido para la densidad a una especificación del ±0,2 %.
- Reagecon cuenta con la acreditación ISO/IEC 17025 para la calibración de balanzas de laboratorio (ref. INAB 265C).
- Todas las funciones volumétricas, titrimétricas y gravimétricas se llevan a cabo bajo un régimen de temperatura altamente regulado.
- Reagecon posee la acreditación ISO/IEC 17025 para la calibración de la temperatura en el rango de - 196 a + 1200 °C (ref. INAB 265C) y la acreditación ISO/IEC 17025 para la medición de la densidad utilizando el tubo en U oscilante y los métodos de picnometría Bingham (ref. INAB: 264T).
- ISO/IEC 17025 para la prueba de estándares de ICP/ICP-MS mediante ICP-MS (ref. INAB: 264T)
- ISO/IEC 17025 para calibración de balanzas de laboratorio (ref. INAB: 265C)
- ISO/IEC 17025 para calibración de temperatura en el rango de -196 - +1200 °C (ref. INAB: 265C)
- ISO/IEC 17025 para medición de densidad (ref. INAB: 264T) usando tubo en U oscilante y picnometría de Bingham
- ISO/IEC 17025 para determinadas valoraciones complexométricas (ref. INAB: 264T)
- Este producto se produce en un entorno de sala limpia altamente controlado (ISO 7), utilizando agua ultrapura (especialmente tratada para la producción de patrones de espectroscopia de masas). La titrimetría y la espectroscopia se controlan y calibran utilizando materiales de referencia certificados (CRM) separados, por lo que el producto viene con dos capas de trazabilidad, incluyendo los estándares del NIST cuando están disponibles. Todas las incertidumbres de medición de este producto se calculan de acuerdo con las directrices de Eurachem/CITAC y se informan como incertidumbres ampliadas en el nivel de confianza del 95 %.
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco de HDPE |
| Nombres de analitos o componentes | Sodium (Na) |
| Forma física | Líquido |
| Técnica | Pruebas de límite de EP |
| Elemento | Na |
| Cantidad | 100 mL |