missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Concanavalina A, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7042057
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16821900 100 mg 100 miligramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16821900

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61221.MC

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Una lectina vegetal que es mitógeno de células T e induce apoptosis en fibroblastos humanos

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La concanavalina A es una lectina vegetal que es un mitógeno de células T e induce apoptosis en fibroblastos humanos.

Solubilidad
Ligeramente soluble en agua y solución salina tamponada con fosfato.

Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 11028-71-0
Número MDL MFCD00071069
Sinónimo ConA

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Concanavalin A
Tipo Concanavalin A
Forma física Polvo liofilizado
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Índice Merck 14,2495
Información de solubilidad Slightly soluble in water and phosfate buffered saline.

RUO - Para uso exclusivo en investigación

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.