Descripción
The COMT antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human COMT. This antibody recognizes human, pig, rat, mouse antigen. The COMT antibody has been validated for the following applications: WB, IF-P, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | COMT |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1A1A4 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Protein G purification |
| Cantidad | 150 μL |
| Mostrar más |