Learn More
COMT Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30235043 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30235043 150 μL 150 microlitros
30233766 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30235043
Marca: Proteintech 681811IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The COMT antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human COMT. This antibody recognizes human, pig, rat, mouse antigen. The COMT antibody has been validated for the following applications: WB, IF-P, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno COMT
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1A1A4
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1312
Especies diana Human, Pig, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 28-30 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1