Learn More
Masterflex™ Codo adaptador del tubo macho de compresión
Click to view available options
Tamaño de puerto:
NPT de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
NPT de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Para conectar el accesorio a los tubos, solo tiene que deslizar los tubos por un casquillo de sellado y utilizar la tuerca para comprimir hasta formar un sellado seguro
- Muy buena resistencia química
- Valor nominal máximo de 15,16 bar a 25 °C (220 psi a 77 °F)
- Apto para temperatuas desde los – 0 a los + 100 °C (de – 32 a + 212 °F)
- Hecho de polipropileno
- Disponibles en packs de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conector de compresión × NPT(macho) |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Longitud global (imperial) | 34,03 mm (1-7/32 pulgadas) |
| Cantidad de embalaje | 10 conectores |
| Tamaño de los tubos | 3/8 pulg |
| Puerto de salida | 3/8 in |
| Tamaño de puerto | NPT de 9,52 mm (3/8 pulgadas) |
| Método de esterilización | Óxido de etileno |
| Anchura (métrico) | 38 mm |
| Mostrar más |