Learn More
3M™ Tiras con indicador químico para vapor Comply™
Descripción
- Cambia de color blanco a negro/marrón oscuro
- El indicador de tipo 4 para múltiples variables reacciona a 2 o más variables críticas del proceso de esterilización por vapor
- Cumple los requisitos de la ISO 11140-1
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | ISO11140 |
| Dimensiones (L x An) | 20 x 1,5 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para determinar si las condiciones del proceso de esterilización se han cumplido dentro de cada paquete |
| Para utilizar con (equipo) | Esterilizador |
| Longitud (métrico) | 20 cm |
| Tipo de producto | Indicador químico |
| Temperatura (métrico) | de 121 °C |
| Características | Indicadores físicos y químicos para la verificación de las condiciones de exposición al proceso de esterilización |
| Cantidad | 480 paq. |
| Mostrar más |