Learn More
Thermo Scientific™ Complete Stainless Steel Rollout Drawer Set
Código de producto. 15206615 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Refrigeradores de 326 l (11,5 pies cúb)
Refrigeradores y congeladores de 1297 l (45,8 pies cúbicos)
N.º de cajones:
5
12
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
Código de producto. 15206615
Marca: Thermo Scientific™ 7445
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A convenient alternative to open-wire shelving
Elija cajones deslizantes Thermo Scientific™ de acero inoxidable como una cómoda alternativa a los estantes de rejilla. Esta es una opción para refrigeradores de alto rendimiento Thermo Scientific™.
  • Cajones de acero inoxidable
  • Ajustables con extensión completa
Información para pedidos:
  • Se instalan en fábrica y deben especificarse al realizar el pedido del refrigerador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Juego de cajones Totalmente de acero inoxidable
Capacidad (imperial) 11,5 pies cúb.
Capacidad (métrico) 326 L
Cajones Acero inoxidable (cajón)
N.º de cajones 5
Para utilizar con (equipo) Refrigeradores de 326 l (11,5 pies cúb)