Descripción
Albergue hasta 19 portaobjetos con el juego completo de tinción Thermo Scientific™ 100, que incluye un recipiente de vidrio no autoclavable.
Incluye:
- Gradillaasa 109
- Recipiente 102
- Cubierta 101
Gradilla de tinción 109:
fabricada en acero inoxidable y con capacidad para 19 portaobjetos. El tamaño de portaobjetos máximo es 75 x 50 mm (3 x 2 pulg.).
Recipiente de tinción 102:
fabricado en vidrio no autoclavable con dimensiones internas de 90 x 70 x 65 mm (3,5 x 2,75 x 2,55 pulg.). Tiene capacidad para 250 ml de solución con la gradilla de tinción totalmente cargada.
Cubierta de recipiente de tinción 101:
hecha de acero inoxidable.
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | El juego completo 100 incluye gradillaasa 109, recipiente 102 y cubierta 101. |
| Tipo de producto | Cubierta de recipiente de tinción |