Descripción
Aloje hasta 60 portaobjetos con los juegos completos de tinción manual Thermo Scientific™ 117 y 130, disponibles con un recipiente de acero inoxidable o de vidrio no autoclavable.
Juego completo de tinción manual 117:
- Recipiente de tinción 119: acero inoxidable con dimensiones internas de 202 x 85 x 75 mm (7,95 x 3,35 x 2,95 pulg.); capacidad para hasta 750 ml de solución con la gradilla de tinción totalmente cargada.
- Gradilla de tinción 120: acero inoxidable, capacidad para un máximo de 60 portaobjetos, tamaño máximo del portaobjetos de 75 x 50 mm (3 x 2 pulg.)
- Cubierta de recipiente de tinción 118: acero inoxidable
Juego completo de tinción manual 130:
- Recipiente de tinción 131: vidrio no autoclavable con dimensiones internas de 202 x 112 x 72 mm (7,95 x 4,4 x 2,8 pulg.); capacidad para hasta 750 ml de solución con la gradilla de tinción totalmente cargada
- Gradilla de tinción 120: acero inoxidable, capacidad para un máximo de 60 portaobjetos, tamaño máximo del portaobjetos de 75 x 50 mm (3 x 2 pulg.)
- Cubierta de recipiente de tinción 132: acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cubierta de recipiente de tinción, trabajo 117 |