Learn More
Epredia™ Juegos completos de tinción manual 117 y 130
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Asa de la gradilla, trabajo 117 y 130
Cubierta de recipiente de tinción
Cubierta de recipiente de tinción, trabajo 117
Kit de ensamblaje de tinción manual 130
Recipiente de tinción solo, trabajo 130
Recipiente de tinción, trabajo 117
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Aloje hasta 60 portaobjetos con los juegos completos de tinción manual Thermo Scientific™ 117 y 130, disponibles con un recipiente de acero inoxidable o de vidrio no autoclavable.
Juego completo de tinción manual 117:
- Recipiente de tinción 119: acero inoxidable con dimensiones internas de 202 x 85 x 75 mm (7,95 x 3,35 x 2,95 pulg.); capacidad para hasta 750 ml de solución con la gradilla de tinción totalmente cargada.
- Gradilla de tinción 120: acero inoxidable, capacidad para un máximo de 60 portaobjetos, tamaño máximo del portaobjetos de 75 x 50 mm (3 x 2 pulg.)
- Cubierta de recipiente de tinción 118: acero inoxidable
Juego completo de tinción manual 130:
- Recipiente de tinción 131: vidrio no autoclavable con dimensiones internas de 202 x 112 x 72 mm (7,95 x 4,4 x 2,8 pulg.); capacidad para hasta 750 ml de solución con la gradilla de tinción totalmente cargada
- Gradilla de tinción 120: acero inoxidable, capacidad para un máximo de 60 portaobjetos, tamaño máximo del portaobjetos de 75 x 50 mm (3 x 2 pulg.)
- Cubierta de recipiente de tinción 132: acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Fondo (imperial) interior | 2,95 in |
| Fondo (métrico) interior | 75 mm |
| Material de la placa | Acero inoxidable |
| Longitud (imperial) interior | 7,95 in |
| Longitud (métrico) interior | 202 mm |
| Anchura (imperial) interior | 3,35 in |
| Anchura (métrico) interior | 85 mm |
| Tipo de producto | Recipiente de tinción, trabajo 117 |
| Solution Capacity | 750 ml |