Learn More
Agilent BioTek Sistemas completos de drenaje directo para residuos
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Tipo:
Sistema completo de drenaje directo para residuos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Compatible con los sistemas de lavado de microplacas de las series Agilent BioTek 405 y 406
- Elimina la necesidad de cuidar y vaciar frascos de residuos
- Ahorra espacio en la mesa de trabajo
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Módulo de drenaje directo (115 V/230 V), bomba de vacío estándar o de alto flujo, tubos, soporte para dos frascos de 4 l |
| Tipo | Sistema completo de drenaje directo para residuos |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de lavado de microplacas BioTek de las series 405 y 406, Agilent BioTek 406 Series Microplate Washer System |