Learn More
Agilent BioTek Sistemas completos de drenaje directo para residuos
Código de producto. 15447180 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Tipo:
Sistema completo de drenaje directo para residuos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15447180
Marca: Agilent BioTek 1170560S
Drena en el fregadero en lugar de en frascos
  • Compatible con los sistemas de lavado de microplacas de las series Agilent BioTek 405 y 406
  • Elimina la necesidad de cuidar y vaciar frascos de residuos
  • Ahorra espacio en la mesa de trabajo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Módulo de drenaje directo (115 V/230 V), bomba de vacío estándar o de alto flujo, tubos, soporte para dos frascos de 4 l
Tipo Sistema completo de drenaje directo para residuos
Para utilizar con (equipo) Sistema de lavado de microplacas BioTek de las series 405 y 406, Agilent BioTek 406 Series Microplate Washer System