missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Complement Factor H Monoclonal Antibody (OX-24), Biotin
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15304021
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15304021 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15304021

Marca: Invitrogen™ MA517735

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA5-17735 targets Factor H in ELISA applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-17735 immunogen is human complement Factor H.

Factor H is a serum protein acting as an inhibitor in the complement activation system. I activates the C3/C5 convertase by dissociating its subunits and also acts as a cofactor for the enzyme activity of Factor I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Complement Factor H
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OX-24
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Biotin
Formulación PBS with 4-5mg/mL BSA and 0.02% sodium azide
génica CFH
N.º de referencia del gen P08603
Alias de gen adrenomedullin binding protein; age-related maculopathy susceptibility 1; AHUS1; AMBP1; ARMD4; ARMS1; beta-1H; beta-1-H-globulin; Cfh; CFHL3; complement component factor H; complement factor H; complement factor H related protein 3A4/5G4; complement factor H, isoform b; complement inhibitory factor H; factor H; factor H-like 1; FH; FHL1; FHL1 antibody; H factor 1; H factor 1 (complement); H factor 2 (complement); HF; HF1; HF2; HGNC:4883; HUS; MGC88246; Mud-1; NOM; platelet complement factor H; protein beta-1-H; RP1-177P10.1; Sas1; Sas-1
Símbolos de los genes CFH
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human complement Factor H.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3075
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.