Learn More
Complement Factor B Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00€ - 534.00€
Especificaciones
| Antígeno | Complement Factor B |
|---|---|
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Disciplina de investigación | Immunology |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18632311
|
Novus Biologicals
NBP2-76494-25ul |
25 μL |
369.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18217139
|
Novus Biologicals
NBP2-76494 |
100 μL |
534.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Complement Factor B Polyclonal specifically detects Complement Factor B in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Especificaciones
| Complement Factor B | |
| Unconjugated | |
| Immunology | |
| PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% sodium azide | |
| 629 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: VDDKEHSIKVSVGGEKRDLEIEVVLFHPNYNINGKKEAGIPEFYDYDVALIKLKNKLKYGQTIRPICLPCTEGTTRALRLPPTTTCQQQKEELLPAQDIKALFVSEEEKKLTRKEVYIKNGDKKGSCERDAQYAPGYDKVKDISEVV | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| BF AHUS4, B-factor, properdin, BFD, C3 proaccelerator, C3 proactivator, C3/C5 convertase, complement factor B, EC 3.4.21, EC 3.4.21.47, FB, FBI12, GBGCFAB, Glycine-rich beta glycoprotein, glycine-rich beta-glycoprotein, H2-Bf, PBF2, Properdin factor B | |
| CFB | |
| IgG | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |