Learn More
Complement Component C5aR1 Antibody (G2-anti-C5aR), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30143240
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30143240 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30143240
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328050CL1
Human Monoclonal Antibody
Complement Component C5aR1 Monoclonal antibody specifically detects Complement Component C5aR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Complement Component C5aR1
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon G2-anti-C5aR
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen C5A, C5a anaphylatoxin chemotactic receptor, C5aR, C5a-R, C5ARC5a anaphylatoxin receptor, C5R1C5a ligand, CD88, CD88 antigen, complement component 5 receptor 1, complement component 5 receptor 1 (C5a ligand), complement component 5a receptor 1
Especie del huésped Human
Inmunógeno Complement C5aR1
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 728
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG4