missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Complement Component C2 Antibody (ARGX-117) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Descripción
Complement Component C2 Monoclonal antibody specifically detects Complement Component C2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Complement Component C2 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | ARGX-117 |
| Conjugado | Janelia Fluor 585 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | C3/C5 convertase, CO2, complement C2, complement component 2, complement component C2, DKFZp779M0311, EC 3.4.21, EC 3.4.21.43 |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | Complement C2 |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?