missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Complement C9 Monoclonal Antibody (C9 53)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11514112
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11514112 400 μL 200 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11514112

Marca: Invitrogen ABS0045302

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Complement C9 Monoclonal Antibody (C9 53)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Complement C9
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon C9 53
Concentración 0.87 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 15mM sodium azide; pH 7.4
génica C9
N.º de referencia del gen P02748
Alias de gen ARMD15; C9; C9D; complement C9; complement component 9; complement component C9; Complement component C9a; Complement component C9b; complement protein C9; complement protein C9 precursor
Símbolos de los genes C9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Complement component C9.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 735
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.