Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para C5a de complemento de ratón
Código de producto. 15475273
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 15475273
Marca: Invitrogen™ EMHC
ELISA
The Mouse Complement C5a (HC) ELISA quantitates Ms Complement C5a in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms Compelemnt C5a. Principle of the method The Mouse Complement C5a solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La C5 es parte del complejo de ataque a la membrana (MAC) del sistema de complemento. La C5 se divide en C5a og C5b por las convertasas C5 de la vía clásica y alternativa del complemento, y el fragmento C5b inicia el ensamblaje del terminal MAC (C5b-C9). La masa molecular de la C5 es de 190 kDa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P06684
Intervalo del ensayo 1,64-100 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 1,5 pg
Intervalo de calibración De 1,5 pg/ml a 400 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Proteasas, peptidasas e inhibidores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: BLC de ratón, CD27, ligando CD30, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, G-CSF, GM-CSF, ICAM-1, IFN-gamma, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-10, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-17, IL-21, KC, leptina, LIX, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, PF-4, RANTES, TARC, TCA-3, TNF alfa, TNFRI, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 15139
Símbolo de gen C5,C5a,He
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Revelado
Volumen de muestra 1 μl de plasma; 1 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo RP23-223C17.1, C5, C5a, He
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min