missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Complement C5 Antibody (crovalimab) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30166630
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30166630 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30166630 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP328284JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Complement C5 Monoclonal antibody specifically detects Complement C5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Complement C5
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon crovalimab
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen anaphylatoxin C5a analog, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 4, C5, complement C5, complement component 5, CPAMD4MGC142298, FLJ17816, FLJ17822
Especie del huésped Human
Inmunógeno Complement C5
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 727
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.