missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Complement C4a Polyclonal Antibody

Código de producto. 17109153
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17109153 100 μL 100 microlitros
17119193 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17109153 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5111231

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: SCPKEKTTRK KRNVNFQKAI NEKLGQYASP TAKRCCQDGV TRLPMMRSCE QRAARVQQPD CREPFLSCCQ FAESLRKKSR DKGQAGLQRA LEI Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 72%, Mouse - 69%.

Complement C4a is a protein that is part of the complement system, which is a group of proteins that work together to help the immune system fight off infections. C4a is produced when the complement system is activated, and it plays a role in inflammation and the recruitment of immune cells to the site of infection. It is also involved in the clearance of immune complexes and the regulation of the complement system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Complement C4a
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica C4a
N.º de referencia del gen P0C0L4
Alias de gen C4A; C4AD; CO4A; Complement C4-A
Símbolos de los genes C4a
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein corresonding to Human Complement C4-A. Recombinant protein control fragment (Product #RP-104403).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 720
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.