Learn More
Invitrogen™ Complement C3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13238948
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
13238948 100 μL 100 microgramos
1 options
Código de producto. 13238948
Marca: Invitrogen™ PA521349
Rabbit Polyclonal Antibody
Recommended positive controls: Huh7, HepG2. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
C3 is a key component of the complement system since classical and alternative activation pathways merge at the C3 activation step when C3 is split into C3a and C3b. The molecular mass of C3 is 185 kDa and it consists of two chains (110 kDa and 75 kDa) held together by disulfide bonds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Complement C3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.07 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 20% glycerol, 1% BSA and 0.025% ProClin 300, pH 7
génica C3
N.º de referencia del gen P01024, P01027
Alias de gen Acylation stimulating protein; acylation-stimulating protein cleavage product; AHUS5; AI255234; ARMD9; ASP; C3; C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1; C3a; C3a anaphylatoxin; C3adesArg; C3b; C3bc; C3-beta-c; C3d; complement C3; Complement C3 alpha chain; Complement C3 beta chain; complement C3 protein (GPC3) precursor; Complement C3b alpha' chain; Complement C3c alpha' chain fragment 1; Complement C3c alpha' chain fragment 2; Complement C3d fragment; Complement C3dg fragment; Complement C3f fragment; Complement C3g fragment; complement component 3; complement component C3; complement component C3 alpha-chain; complement component C3a; complement component C3b; complement component C3d; CPAMD1; ENCF-1; ENCF-2; epididymis secretory sperm binding protein Li 62p; HEL-S-62p; HSE-MSF; I79_008227; LOC100060539; Neutrophil chemotactic factor-1; Neutrophil chemotactic factor-2; Plp; prepro-C3; Unknown (protein for MGC:134562)
Símbolos de los genes C3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human C3. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12266, 718
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Complement C3 Polyclonal Antibody
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone